Learn More
(S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 101711-78-8 |
| Formule moléculaire | C13H15NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (4S)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Benzyl-3-propanoyloxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-N-Propionyl-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-[1-Oxopropyl]-4(S)-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| Nom IUPAC | (4S)-4-benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.26 |
| Poids de la formule | 233.1052 |