Learn More
Acide (S)-4-benzyloxycarbonylamino-2-(amino-fmoc)butyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488476 1 g 1g
15408486 250 mg 250mg
15498476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63726.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyrique un composé fluorène substitué pour la recherche protéomique. Également utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 252049-08-4
Formule moléculaire C27H28N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 460.53
Numéro MDL MFCD02259487
Clé InChI KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Synonyme s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
CID PubChem 70700347
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-(phénylméthoxyméthylamino)acide butanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 474.51
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre