Learn More
Acide butyrique (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448487 5 g 5g
15469485 250 mg 250mg
15438487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51990.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440.50 g/mol
It finds its application in combination with the Nγ-Z derivative for the synthesis of polymyxin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application en association avec le dérivé Nγ-Z pour la synthèse d’analogues de polymyxine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125238-99-5
Formule moléculaire C24H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 440.50
Numéro MDL MFCD00151941
Clé InChI LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
CID PubChem 2756101
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Point de fusion 111°C to 113°C
Quantité 5 g
Beilstein 6250328
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −12° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 440.5
Pourcentage de pureté 96%