Learn More
S-4-Méthylbenzyl-L-cystéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-4-Methylbenzyl-L-cysteine |
| CAS | 42294-52-0 |
| Formule moléculaire | C29 H42 O7 S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H42O7S/c1-7-27(5)16-23(36-24(31)17-35-37(33,34)21-10-8-18(2)9-11-21)28(6)19(3)12-14-29(20(4)26(27)32)15-13-22(30)25(28)29/h8-11,19-20,23,25-26,32H,7,12-17H2,1-6H3/t19-,20-,23-,25+,26+,27-,28?,29?/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)C3(C)[C@H](C)CCC4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@H](C)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | [(2S,3S,4R,6R,8R,14R)-4-éthyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tétraméthyl-9-oxo-6-tricyclo[5.4.3.01,8]tétradécanyl] 2-(4-méthylphényl)sulfonyloxyacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 534.705 |
| Poids de la formule | 534.265 |