Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules analogiques Sonifier™ modèle S-450A
Code produit 10656933
Change view
Click to view available options
Puissance:
400 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance unitSize
10656933 400 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10656933 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 159063675
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dispositif idéal pour la lyse cellulaire, la désintégration des tissus et l’homogénéisation. Le désintégrateur de cellules analogiques Brandon Ultrasonics™ Sonifier™ modèle S-450A a un volume maximal de 500 ml.
  • Volume maximal de 500 ml
  • Volume minimum de 1 ml
  • Commande analogique
  • Le lecteur acoustique, qui n’est pas inclus, est un accessoire recommandé.
Spécification
Puissance 400 W
Capacité (métrique) 500 ml
Description Sonicateur / désintégrateur de cellules à commande analogique
Poids (métrique) 8,5kg