Learn More
S-(5'-Adénosyl)-L-homocystéine, TRC
Code produit 17932755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932755 10 mg 10mg
17911975 100 mg 100mg
17900525 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17932755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA29150010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 979-92-0
Formule moléculaire C14 H20 N6 O5 S
Synonyme S-(5'-Désoxydénozine-5'-yl)-L-homocystéine∣L-5'-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-5'-thioadénosine∣Adénosyl-L-homocystéine∣Adénosylhomocystéine∣L-S-Adénosylhomocystéine∣S-Adénosylhomocystéine∣S-Adénosylhomocystéine ;
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 384.41
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 10 mg
Nom chimique ou matériau S-Adénosyl-L-Homocystéine