Learn More
(S)-(-)-5-hydroxyméthyl-2(5H)-furanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312717 250 mg 250mg
11302717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11919.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 78508-96-0 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone is used in the preparation of partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation. It is also used in the synthesis of (1R,3S)-cis-chrysanthemic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-5-Hydroxyméthyl-2 (5 H)-furanone est utilisé dans la préparation d’hétérocycles partiellement saturés par le biais d’un enchaînement de cycle diastéréosélectif. Il est également utilisé dans la synthèse de l’acide (1R,3S de l’acide cis-chrysanthèmique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78508-96-0
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00075370
Clé InChI AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s---5-hydroxymethyl-2 5h-furanone, s-5-hydroxymethyl furan-2 5h-one, 2s-2-hydroxymethyl-2h-furan-5-one, 2 5h-furanone, 5-hydroxymethyl-, 5s, 5s-5-hydroxymethyl-5h-furan-2-one, pubchem7063, s-5-hydroxy-2-penten-4-olide, 5-hydroxymethyl-2 5h-furanone #, 5beta-hydroxymethyl furan-2 5h-one
CID PubChem 10176122
Nom IUPAC (2S)-2-(hydroxyméthyl)-2H-furan-5-one
SMILES C1=CC(=O)OC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
Point de fusion 34°C to 43°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3537455
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −148° (c=1.4 in Water)
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%