Learn More
(S)-(-)-5-hydroxyméthyl-2(5H)-furanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 78508-96-0 |
| Formule moléculaire | C5H6O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC(=O)O[C@@H]1CO |
| Nom IUPAC | (2S)-2-(hydroxyméthyl)-2H-furan-5-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.1 |
| Poids de la formule | 114.0317 |