Learn More
(S)-(-)-5-hydroxyméthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30412355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412355 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69959010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone
CAS 78508-96-0
Formule moléculaire C5H6O3
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
SMILES C1=CC(=O)O[C@@H]1CO
Nom IUPAC (2S)-2-(hydroxyméthyl)-2H-furan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Poids de la formule 114.0317