Learn More
(S)-(+)-5-Hydroxyméthyl-2-pyrrolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783521 1 g Flacon en verre 1g
10667304 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303140010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17342-08-4
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00077792
Clé InChI HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
CID PubChem 643511
Nom IUPAC (5S)-5-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78°C to 86°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +30° (20°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique + 30
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline