Learn More
(S)-(+)-5-(hydroxyméthyl)-2-pyrrolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456850 5 g 5g
11374975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456850 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18359.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.58€
    113.65€ / 5g
    Économisez 17.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids1 and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(+)-5-(hydroxyméthyl)-2-pyrrolidinone sert de bloc de construction dans la synthèse des acides (R)- et (S)-diaminovalérique 1 et des ligands dʼazote bidentate de 5-azasemicorrin pour la catalyse énantiosélective.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17342-08-4
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00077792
Clé InChI HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
CID PubChem 643511
Nom IUPAC (5S)-5-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Point de fusion 78°C to 82°C
Point d’ébullition 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 4657914
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +30° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 98%