Learn More
(S)-5'-S-[4-Méthoxy-4-oxo-3-[(trifluoroacétyl)amino]butyl]-5'-thioadénosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-5'-S-[4-Methoxy-4-oxo-3-[(trifluoroacetyl)amino]butyl]-5'-thioadenosine |
| CAS | 100804-01-1 |
| Formule moléculaire | C17H21F3N6O6S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | L-Homocysteine, Adenosine Deriv. |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21F3N6O6S/c1-31-15(29)7(25-16(30)17(18,19)20)2-3-33-4-8-10(27)11(28)14(32-8)26-6-24-9-12(21)22-5-23-13(9)26/h5-8,10-11,14,27-28H,2-4H2,1H3,(H,25,30)(H2,21,22,23)/t7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C(F)(F)F)=O)N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2 |
| Nom IUPAC | S-(((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytétrahydrofuran-2-yl)méthyl)-N-(2,2,2-trifluoroacétyl)-L-homocystéinate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.45 |
| Poids de la formule | 494.12 |