Learn More
SCAT™ Bouchon de sécurité pour déchets, S50, type 3
Product Code. 10119164 Shop All SCAT Europe Products
Change view
Click to view available options
Numéro de bouchon:
S50
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Numéro de bouchon Unit Size
10119164 S50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10119164 Supplier SCAT™ Supplier No. 108025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    110.64€ / 1 pièces
    Économisez 21.36€
    16% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bouchons de sécurité pour l’élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les liquides de déchets dangereux. Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires.
  • Corps en PTFE à rotation libre à 360°, résistant aux milieux agressifs
  • Système de filtre d’évacuation contre les vapeurs nocives
  • Raccords et connecteurs de tubes de différentes tailles
  • Système flexible
  • Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
  • Sécurité en laboratoire, mesures de protection techniques, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
  • Rentabilité
  • Vaste gamme d’accessoires, en option : utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
  • Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs de déchets de différents fabricants
  • Élimination des déchets HPLC en toute sécurité
  • Performance de travail élevée
  • Protection personnelle, éviter tout contact cutané avec des solvants organiques, sécurité professionnelle, ergonomie
  • Flacons et récipients étanches
  • Pour un environnement de travail confortable
Specifications
À utiliser avec (équipement) Récipient d’élimination des déchets
Matériau PTFE
Nombre de canaux 2 x 2,3/3,2 mm de diamètre extérieur, 1 x 5 à 11,5 mm de diamètre intérieur
À utiliser avec (application) Systèmes d’évacuation des déchets HPLC
Couleur Bleu
Numéro de bouchon S50
Type de produit Capsule de sécurité pour déchets