Learn More
(S)-(+)-6-méthyl-5-heptén-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309545
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309545 250 mg 250mg
11399535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18884.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58917-26-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58917-26-3
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD03093080
Clé InChI OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
CID PubChem 6971127
Nom IUPAC (2S)-6-méthylsept-5-en-2-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densité 0.844
Point d’ébullition 78°C to 80°C (15 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 250 mg
Beilstein 1720071
Rotation optique +18° (Neat)
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 99%