Learn More
(S)-(-)-9,10-Difluoro-3-méthyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-acide carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15475255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475255 250 mg 250mg
15455255 1 g 1g
15465255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54086.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100986-89-8
Formule moléculaire C13H9F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 281.215
Numéro MDL MFCD04039905
Clé InChI NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonyme levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
CID PubChem 688333
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −64° (c=1 in DMSO)
Poids de la formule 281.22
Pourcentage de pureté ≥97%