Learn More
Iodure de S-acétylthiocholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462828
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462828 1 g 1g
11472828 5 g 5g
11482828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16802.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1866-15-5 | C7H16INOS | 289.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-15-5
Formule moléculaire C7H16INOS
Poids moléculaire (g/mol) 289.175
Numéro MDL MFCD00011819
Clé InChI NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
CID PubChem 74629
Nom IUPAC 2-acétylsulfanyléthyl (triméthyl) azanium ; iodure
SMILES CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Acetylthiocholine iodide
Point de fusion 205°C to 209°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3916578
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Poids de la formule 289.18
Pourcentage de pureté 98%