Learn More
(S)-Chlorhydrate d'adamantylglycine, TRC
Code produit 30319774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319774 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2087051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Formule moléculaire C12H20ClNO2
Quantité 1 g
Synonyme (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
Nom IUPAC Le chlorure d’acide de l’acide (S)-2-((3S,5S,7S)-adamantan-1-yl)-2-aminoacétique
Poids moléculaire (g/mol) 245.75
Poids de la formule 245.12