Learn More
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 161.22 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 21593-77-1 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 97.0% |
| Solubilité | H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Cible | Apoptosis |
| Quantité | 25 mg |