Learn More
Acide (S)-alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazolepropionique
Code produit 15400487
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400487 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65847.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Énantiomère actif de l’AMPA qui induit l’apoptose dans les neurones corticaux
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 83643-88-3
Couleur Blanc
Formule moléculaire C7H10N2O4
Numéro MDL MFCD00672630
Quantité 5 mg
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme s-ampa, s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, ampa, l, unii-9280sc28gd, s-2-amino-3-3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl-propionic acid, amq, glutamate-ampa, 1ftm, tocris-0169, tocris-0254
Clé InChI UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(5-méthyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 186.167
CID PubChem 158397
Poids de la formule 186.16
Forme physique Poudre