Learn More
Acide (S)-(-)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10252842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252842 250 mg Flacon en verre -
10129931 1 g Flacon en verre 1g
10289823 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10252842 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168232500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17257-71-5
Formule moléculaire C10H8F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 233.17
Numéro MDL MFCD00064200
Clé InChI JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonyme s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
CID PubChem 6992788
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore ou blanc
Densité 1.3030g/mL
Point d’ébullition 116°C to 118°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Indice de réfraction 1.4720 to 1.475
Quantité 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15, 6365
Gravité spécifique 1.303
Conditions de rotation spécifiques - 71.00 (20.00°C c=1.6,CH3OH)
Rotation spécifique -71
Nom IUPAC Acide (2S)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanoïque
Poids de la formule 234.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.