Learn More
Acide (S)-(-)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423990
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423990 500 mg 500mg
11305045 500 mg -
11426336 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23117.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme agent dérivatif chiral, l’acide (S)-(-)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique réagit avec un alcool ou une amine de stéréochimie inconnue pour former un ester ou un amide. La configuration absolue de l’ester ou de l’amide est ensuite déterminée par spectroscopie RMN protonique et/ou 19F.
Solubilité
Facilement soluble dans l’hexane, l’éther, le THF, le CH2Cl2, le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17257-71-5
Formule moléculaire C10H8F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 233.17
Numéro MDL MFCD00064200
Clé InChI JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonyme s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
CID PubChem 6992788
Nom IUPAC Acide (2S)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanoïque
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 1.344
Point d’ébullition 105°C to 107°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 mg
Beilstein 3591561
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Informations sur la solubilité Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Rotation optique −72° (c=2 in Methanol)
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 99%