Learn More
(S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluorométhyl)phénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |