Learn More
(S)-(+)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)chlorure de phénylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333476 250 mg 250mg
11323476 50 mg 50mg
11313476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14332.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.617 g/mol
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used in the preparation of natural products and pheromones. It is also employed as a derivatization enantiomeric purity reagent used for the determination of enantiomeric purity of alcohol and amines by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(+)-α ;-Méthoxy-α ;-chlorure de (trifluorométhyl)phénylacétyle est utilisé dans la préparation de produits naturels et de phéromones. Il est également utilisé comme réactif de dérivation de pureté énantiomérique dans le cadre de la détermination de la pureté énantiomérique de l’alcool et des amines par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20445-33-4
Formule moléculaire C10H8ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.617
Numéro MDL MFCD00067105
Clé InChI PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonyme s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
CID PubChem 2724611
Nom IUPAC Chlorure de phénoxypropanoyl(2S)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Densité 1.353
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Beilstein 3591564
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Rotation optique +137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride)
Poids de la formule 252.62
Pourcentage de pureté ≥98%