Learn More
(S)-(-)-Alpha-Méthylbenzylamine, TRC
Code produit 30480273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28880125G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-a-Methylbenzylamine
CAS 2627-86-3
Formule moléculaire C8H11N
Quantité 25 g
Synonyme Benzenemethanamine, α-methyl-, (αS)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-, Benzylamine, α-methyl-, (-)- (4CI), Benzylamine, α-methyl-, (S)-(-)- (8CI), (αS)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-((S)-α-Methylbenzyl)amine, (-)-1-Amino-1-phenylethane, (-)-1-Phenethylamine, (-)-1-Phenylethylamine, (-)-Phenylethylamine, (-)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-α-Methylbenzylamine, (-)-α-Phenethylamine, (-)-α-Phenylethylamine, (1S)-(-)-1-Phenylethylamine, (1S)-1-Phenylethan-1-amine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethylamine, (1S)-Phenylethylamine, (S)-(-)-1-Phenethylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-Phenethylamine, (S)-(-)-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-α-Phenethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, (S)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-1-Aminoethylbenzene, (S)-1-Phenethylamine, (S)-1-Phenyl-1-aminoethane, (S)-1-Phenyl-1-ethanamine, (S)-1-Phenylethanamine, (S)-1-Phenylethylamine, (S)-Methylbenzylamine, (S)-Phenethylamine, (S)-Phenylethylamine, (S)-α-Methylbenzenemethanamine, (S)-α-Phenethylamine, (S)-α-Phenylethylamine, (aS)-α-Methylbenzenemethanamine, 1-(S)-Phenylethylamine, D-(-)-(α-Phenylethyl)amine, L-(-)-1-Phenylethylamine, L-(-)-α-Methylbenzylamine, L-(-)-α-Phenylethylamine, L-1-Amino-ethylbenzene, L-1-Phenylethylamine, L-Phenethylamine, L-α-Methylbenzylamine, L-α-Phenylethylamine, S-α-Methylbenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)c1ccccc1
Nom IUPAC (1S)-1-phénylléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Poids de la formule 121.0891