Learn More
Acide (S)-(-)-azétidine-2-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362197 250 mg 250mg
11352197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09668.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2133-34-8 | Molecular Formula: C4H7NO2 | Molecular Weight: 101.105 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2133-34-8
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.105
Numéro MDL MFCD00005166
Clé InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
CID PubChem 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nom IUPAC Acide(2S)-azetidine-2-carboxylique
SMILES C1CNC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Azetidine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽217°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 80678
Merck Index 14,908
Rotation optique −123° (c=4 in H2O)
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 99%