Learn More
(S)-b-aminoisobutyric acid, MedChemExpress
Code produit 16407517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16407517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16407517 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113380
MedChemExpress (S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
(S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-b-aminoisobutyric acid
Forme physique Solid
CAS 4249-19-8
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9NO2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (2424.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](C)CN
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research