Learn More
Mecmesin™ Cellule de charge S-Beam
Code produit 11913858
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 N
500 N
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11913858 500 N 1 pièce
11968019 10 000 N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11913858 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 870009
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La cellule de charge S-Beam de Mecmesin est une solution flexible pour les applications de régulation générale de la force.
  • Elle convient aux zones où l’espace n’est pas limité.
  • L’unité dispose d’une prise de pic de lecture maximale à une vitesse rapide de 5000 Hz lorsqu’elle est utilisée avec l’affichage AFTI et la jauge de force avancée.
  • L’unité est également applicable aux tests de tension et de compression.
Spécification
Capacité (métrique) 500 N