Learn More
1-[(S)-2-benzyloxycarbonylamino-6-(2,2,2-trifluoroacétamido)hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate de (S)-benzyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15405195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405195 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15405195 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34160.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Benzyl 1-[(S)-2-benzyloxycarbonylamino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoyl]pyrrolidine-2-carbox
CAS 114753-64-9
Formule moléculaire C28H32F3N3O6
Numéro MDL MFCD22380709
Quantité 1 g
Synonyme s-benzyl 1-s-2-benzyloxycarbonylamino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoyl pyrrolidine-2-carboxylate, n2-phenylmethoxycarbonyl-n6-2,2,2-trifluoroacetyl-l-lysyl-l-proline phenylmethyl ester
Clé InChI BWJDOHAQVMSNMG-NQCNTLBGSA-N
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Nom IUPAC Benzyle 1 -[(2 S)-2 -(phénylméthoxycarbonylamino)-6-[(2,2,2-trifluoroacétyl)amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 563.574
CID PubChem 73995171
Poids de la formule 563.57
Pourcentage de pureté 95%