Learn More
S-Benzyl-DL-cystéine-2,3,3-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Benzyl-DL-cysteine-2,3,3-D3 |
| CAS | 51494-04-3 |
| Formule moléculaire | C10 D3 H10 N O2 S |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Cysteine-2,3,3-d3, S-(phenylmethyl)- (9 CI), DL-Cysteine-2,3,3-d3, S-(phenylmethyl)- (ZCI), S-(Phenylmethyl)-DL-cysteine-2,3,3-d3, S-Benzyl-DL-cysteine-2,3,3-d3, S-Benzyl-DL-cysteine-2,3,3-D3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H13NO2S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7,11H2,(H,12,13)/i7D2,9 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(SCc1ccccc1)C([2 H])(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-benzylsulfanyl-2,3,3-trideutéropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.299 |
| Poids de la formule | 214,086 g/mol |
| Afficher plus |