Learn More
(S)-bêta-Butyrolactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Beta-Butyrolactone |
| CAS | 65058-82-4 |
| Formule moléculaire | C4 H6 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (4S)-4-Methyl-2-oxetanone, (-)-β-Butyrolactone, (-)-β-Methylpropiolactone, (4s)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-Butyrolactone, (S)-4-Methyloxetan-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | (4S)-4-méthyloxétan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.089 |
| Poids de la formule | 86.037 |