Learn More
(S)-Bêta-pinène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| CAS | 18172-67-3 |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2 |
| Nom IUPAC | (1S,5S)-6,6-diméthyl-4-méthylidènebicyclo[3.1.1]heptane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
| Poids de la formule | 136.1252 |