Learn More
(S)-(-)-Blebbistatine O-Benzoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-Blebbistatin O-Benzoate |
| CAS | 1217832-61-5 |
| Formule moléculaire | C25 H20 N2 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H20N2O3/c1-17-12-13-20-21(16-17)26-24-25(22(20)28,30-23(29)18-8-4-2-5-9-18)14-15-27(24)19-10-6-3-7-11-19/h2-13,16H,14-15H2,1H3/t25-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc2C(=O)[C@@]3(CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4)OC(=O)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | benzoato de [(3aS)-7-metil-4-oxo-1-fenil-2,3-dihidropirrolo[2,3-b]quinolin-3a-ilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 396.44 |
| Poids de la formule | 396.1474 |