Learn More
S-Boc-2-mercapto-4,6-diméthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450577 25 g 25g
11440577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22435.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 41840-28-2 | C11H16N2O2S | 240.32 g/mol
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine can react with propylamine to produce propyl-carbamic acid tert-butyl ester. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La S-Boc-2-mercapto-4,6-diméthylpyrimidine peut réagir avec la propylamine pour produire de l’ester tert-butylique de l’acide propylique-carbamique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41840-28-2
Formule moléculaire C11H16N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.32
Numéro MDL MFCD00006080
Clé InChI POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, ccris 2600, 2-tert-butoxycarbonylthio-4,6-dimethylpyrimidine, 2-boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiocarbonate, tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiolcarbonate, o-tert-butyl s-4,6-dimethylpyrimidin-2-yl carbonothioate, carbonothioic acid, o-1,1-dimethylethyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester, tert-butyl 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl sulfanylformate, thiocarbonic acid, o-tert-butyl s-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl ester
CID PubChem 148428
Nom IUPAC (4,6-diméthylpyrimidin-2-yl)sulfanylformate de tert-butyle
SMILES CC1=CC(C)=NC(SC(=O)OC(C)(C)C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
Point de fusion 48°C to 51°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 396984
Poids de la formule 240.33
Pourcentage de pureté 97%