Description
- Chaque S-box est un incubateur autonome miniature.
- Dans la S-box, il y a de la place pour une plaque multipuits standard ou un flacon de culture cellulaire (jusqu’à T75).
- L’intérieur complet (boîte intérieure) est disponible en tant qu’élément échangeable stérilisé dans un emballage extérieur stérile.
- Un sachet d’eau stérilisée (Waterbag) empêche votre culture de sécher pendant plusieurs semaines.
- Pour éviter les mélanges, le couvercle avant de la S-box est disponible en plusieurs couleurs.
Specifications
Specifications
| Couleur | Vert |
| Compresseur | Orange |
| Gamme de concentrations | Bleu |
| Contenu et stockage | Violet |
| Comprend | 1 S-box, 1 kit d’outils, 4 boîtes intérieures, 4 sachets d’eau, 4 couvercles avant |
| Pression de l’eau d’alimentation | Orange |
| Installation | Bleu |
| Isolation | Violet |