Learn More
Heidolph Instruments Boîte S-Box 2
Code produit 17838000 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17838000 Violet 1 pièce
17808000 Vert 1 pièce
17818000 Orange 1 pièce
17828000 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17838000 Fournisseur Heidolph Instruments Code fournisseur 4000300300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La boîte S-Box 2 contient des accessoires supplémentaires pour compléter un système d’incubation S-Biosystem existant.
  • Chaque S-box est un incubateur autonome miniature.
  • Dans la S-box, il y a de la place pour une plaque multipuits standard ou un flacon de culture cellulaire (jusqu’à T75).
  • L’intérieur complet (boîte intérieure) est disponible en tant qu’élément échangeable stérilisé dans un emballage extérieur stérile.
  • Un sachet d’eau stérilisée (Waterbag) empêche votre culture de sécher pendant plusieurs semaines.
  • Pour éviter les mélanges, le couvercle avant de la S-box est disponible en plusieurs couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Comprend 1 S-box, 1 kit d’outils, 8 boîtes intérieures, 8 sachets d’eau, 4 couvercles avant