Learn More
(S)-(-)-Bupivacaine Hydrochloride, TRC
Code produit 30134602
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134602 10 mg 10mg
30137217 500 mg 500mg
30012413 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68967510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27262-48-2
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 324.89
Synonyme 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Bupivacaine monohydrochloride, (S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride, Chirocaine, Levobupivacaine hydrochloride, Popscaine, (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (S)-Bupivacaine HCl (Levobupivacaine HCl)
Nom IUPAC (2S)-1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Bupivacaine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
Poids de la formule 324.1968
Pourcentage de pureté >95%