missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Bupivacaine Hydrochloride, TRC

Code produit 30137217
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137217 500 mg 500mg
30134602 10 mg 10mg
30012413 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB689675500MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 27262-48-2
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 324.89
Synonyme 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Bupivacaine monohydrochloride, (S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride, Chirocaine, Levobupivacaine hydrochloride, Popscaine, (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (S)-Bupivacaine HCl (Levobupivacaine HCl)
Nom IUPAC (2S)-1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Spécification

Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Bupivacaine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
Poids de la formule 324.1968
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.