Learn More
Tétrahydrofurane, pour HPLC, non stabilisé, Fisher Chemical™
GREENER_CHOICE
Code produit 10578070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10578070 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10264350 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10578070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0706/PB17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxyde de butylène, tétraidrofurano, 1,4-époxybutane, furanidine, oxacycyclopentane, tétrahydrofuranne, hydrofurane, furane, tétrahydro, tétrahydrofurane, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66 °C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
pH 7 to 8
Point de fusion -108.4°C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 200mbar at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Point d’ébullition 66°C
Poids de la formule 72.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran