Learn More
Iodure de S-butyrylthiocholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450453 25 g 25g
11440453 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12622.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317.229 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-16-6
Formule moléculaire C9H20INOS
Poids moléculaire (g/mol) 317.229
Numéro MDL MFCD00011845
Clé InChI WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
CID PubChem 74630
Nom IUPAC 2-butanoylsulfanthyl(triméthyl)azanium ; iodure
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Butyrylthiocholine iodide
Point de fusion 172°C to 176°C
Formule linéaire CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Quantité 25 g
Beilstein 3729509
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Poids de la formule 317.23
Pourcentage de pureté 98%