Learn More
Iodure de S-butyrylthiocholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11955721 100 g Flacon en verre -
10274370 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1866-16-6 | C9H20INOS | 317.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-16-6
Formule moléculaire C9H20INOS
Poids moléculaire (g/mol) 317.22
Clé InChI WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
CID PubChem 74630
Nom IUPAC 2-butanoylsulfanthyl(triméthyl)azanium ; iodure
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Butyrylthiocholine iodide
Point de fusion 172.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Quantité 100 g
Beilstein 04,IV,1585
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 317.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • S-Butyrylthiocholine iodide