Learn More
(S)-Carbidopa Methyl Ester N-Cyclohexylidene, TRC
Code produit 30364684
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364684 10 mg -
30359605 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30364684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17601510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934371-48-9
Formule moléculaire C17 H24 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 320.38
Synonyme Methyl (2S)-2-(2-Cyclohexylidenehydrazino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate
Nom IUPAC methyl (2S)-2-(2-cyclohexylidenehydrazinyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
SMILES COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN=C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Carbidopa methyl ester N-Cyclohexylidene
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H24N2O4/c1-17(16(22)23-2,19-18-13-6-4-3-5-7-13)11-12-8-9-14(20)15(21)10-12/h8-10,19-21H,3-7,11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Poids de la formule 320.1736