Learn More
S-carboxyméthyl-L-cystéine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485487
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485487 25 g 25g
11495487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23487.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-23-3
Formule moléculaire C5H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 179.19
Numéro MDL MFCD00002614
Clé InChI GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonyme s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
CID PubChem 193653
ChEBI CHEBI:16163
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Carboxymethyl-L-cysteine
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Beilstein 1725012
Merck Index 14,1802
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3 -(carboxyméthylsulfanyl) propanoïque
Quantité 25 g
Poids de la formule 179.2
Rotation optique −29° (c=10 in 10% NaHCO)
Pourcentage de pureté 97%