Learn More
S-Carboxyméthyl-L-cystéine, 98%
Code produit 10187883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10187883 1 g Flacon en verre 1g
10483965 5 g Flacon en verre 5g
10656222 25 g Flacon en verre 25g
10666222 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10187883 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 225810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 638-23-3 | C5H9NO4S | 179,19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-23-3
Formule moléculaire C5H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 179.19
Numéro MDL MFCD00002614
Clé InChI GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonyme s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
CID PubChem 193653
ChEBI CHEBI:16163
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3 -(carboxyméthylsulfanyl) propanoïque
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Carboxymethyl-L-cysteine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 205.0°C to 207.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.2% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Quantité 1 g
Merck Index 15, 1802
Conditions de rotation spécifiques −31° (20°C c=1,10% NaH2CO3)
Rotation spécifique − 31.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water (3 g/100 mL), acids and alkal, slightly soluble in methanol and acetone
Poids de la formule 179.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement