Learn More
(S) - Carisbamate, TRC
Code produit 30009871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009871 5 mg 5mg
30003349 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009871 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1835105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194085-75-1
Formule moléculaire C9 H10 Cl N O3
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Synonyme 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1S)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (S)-, Carisbamate, Comfyde, JNJ 10234094, RWJ 333369, YKP 509, (S)-Carisbamate
Nom IUPAC [(2S)-2-(2-chlorophényl)-2-hydroxyéthyle] carbamate
SMILES NC(=O)OC[C@@H](O)c1ccccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Carisbamate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1
Poids de la formule 215.0349