Learn More
(S)-(+)-carvone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317156 100 g 100g
11307156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07130.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les carvones sont utilisées dans l’industrie alimentaire et de la saveur. Elles sont également utilisées dans les produits désodorisants. Les huiles contenant des carvones sont utilisées en aromathérapie et en médecine alternative. En synthèse organique, il est utilisé comme matériau de départ pour la synthèse du produit naturel quassine terpénoïde.
Solubilité
Miscible avec de l’éther diéthylique, de l’éthanol et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2244-16-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00062997
Clé InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonyme d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
CID PubChem 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nom IUPAC (5S)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Carvone
Densité 0.959
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.498
Quantité 100 g
Beilstein 2042970
Merck Index 14,1874
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water.
Rotation optique +59° (Neat)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 96%