Learn More
(S)-cis-verbénol, 97 %, somme des isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704185 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704185 25 g Flacon en verre 25g
10224634 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704185 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 347330250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18881-04-4
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00065444
Clé InChI WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Synonyme s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
CID PubChem 87839
Nom IUPAC (1S,2S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-én-2-ol
SMILES CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-cis-Verbenol
Note relative au nom Sum of isomers
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 68°C
Couleur Bordeaux à marron-rouge
Densité 85g/mL
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (sum of isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.49
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique + 10
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre