Learn More
(S) - Citalopram, TRC
Code produit 30011492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011492 10 mg 10mg
30004736 25 mg 25mg
30003220 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011492 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC50500510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128196-01-0
Formule moléculaire C20 H21 F N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 324.39
Synonyme 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (S)-, (+)-(S)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, (+)-(S)-Citalopram, (+)-Citalopram, (S)-Citalopram, Escitalopram, S-(+)-Citalopram, Seroplex;5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-
Nom IUPAC (1S)-1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluoropényl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
SMILES CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Escitalopram
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Poids de la formule 324.1638
Pourcentage de pureté >95%