Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à 1 porte S-CLASSIC-90
Code produit 15747718 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin de récupération 22 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge unitSize
15747718 Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin de récupération 22 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15747718 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3023800133735
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Armoires de stockage de sécurité pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
  • La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
  • Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
  • Manipulation pratique – Ouverture de porte avec un minimum d'effort
  • Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et longue durée de vie – Porte à triple charnière, corps en tôle d'acier thermolaquée, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur de l'armoire pour une protection accrue contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 2 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 litres
Dimensions (P x L x H) 616 x 596 x 1298 mm
Modèle de porte Triple charnière
À utiliser avec (application) Stockage de matières inflammables et dangereuses
Comprend Sans système de blocage des portes
Capacité de charge Étagères 75 kg, Insert 75 kg, Bassin de récupération 22 L
Nbre de portes 1
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 202,5 kg
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables