Learn More
(S)-Colchicine >95 %, TRC
Code produit 18092600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092600 250 mg 250mg
18033910 500 mg 500mg
18092500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18092600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC640000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Formule moléculaire C22 H25 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Synonyme Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Colchicine (8CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (-)-Colchicine, (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide, Colchineos, Colchisol, Colcin, Colsaloid, Condylon, NSC 757
Nom IUPAC N-[(7S)-1,2,3,10-tétramétoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yl]acétamide
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Colchicine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Poids de la formule 399.1682
Pourcentage de pureté >95%