Learn More
(S)-(+)-épichlorohydrine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363446 1 g 1g
11373446 5 g 5g
11383446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14298.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 67843-74-7 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
(S)-(+)-Epichlorohydrin is utilized for the synthesis of macquarimicins and hydroxyisoxazolidines and (+)-cis-sylvaticin, which is a potential antitumor agent. It is used to synthesize inhibitors of fatty acid oxidation as potential metabolic modulators. It acts as a solvent for natural and synthetic resins, gums, cellulose esters and ethers, paints, varnishes, nail enamels, lacquers and cement for celluloid. It is also used as a stabilizer and also useful as a bifunctional alkylating agent with the potential to form DNA cross-links.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-(+)-épichlorhydrine est utilisée pour la synthèse des macquarimicines et des hydroxyisoxazolidines et de (+)-cis-sylvaticine, qui est un agent antitumoral potentiel. Il est utilisé pour synthétiser les inhibiteurs de lʼoxydation des acides gras en tant que modulateurs métaboliques potentiels. Il agit comme solvant pour les résines naturelles et synthétiques, les gommes, les esters et les éthers de cellulose, les peintures, les vernis, les émaux dʼongles, les laques et le ciment pour la cellulose. Il est également utilisé comme stabilisateur et également utile comme agent alkylant bifonctionnel avec le potentiel de former des réticulations dʼADN.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases, lʼammoniac, les amines, les oxydes de sodium et de sodium, le zinc, le magnésium, lʼaluminium et ses alliages et halogénures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67843-74-7
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Numéro MDL MFCD00077760
Clé InChI BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Synonyme s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
CID PubChem 149428
ChEBI CHEBI:37145
Nom IUPAC (2S)-2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES ClC[C@@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Epichlorohydrin
Densité 1.18
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Indice de réfraction 1.438
Quantité 1 g
Numéro UN UN2023
Beilstein 1420784
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Rotation optique +35° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 92.53
Pourcentage de pureté ≥98%